문서
R440620
N'-[(E)-9-ANTHRYLMETHYLIDENE]-2-[(1-ETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H22N4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
438.555
MDL number:
기타 정보