문서
R440566
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-1-(2-FURYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H20N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
404.494
MDL number:
기타 정보