Key Documents
R438871
(1-(4-METHOXY-BENZOYL)-UNDECYL)-TRIMETHYL-AMMONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H38BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
428.458
MDL number:
기타 정보