문서
R432083
5-PHENYL-7-TRIFLUOROMETHYL-PYRAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE-2-CARBOXYLIC ACID HYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H10F3N5O
CAS Number:
Molecular Weight:
321.264
MDL number:
기타 정보