문서
R430412
3-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-3H-BENZO(4,5)THIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H12N2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
220.295
MDL number:
기타 정보