문서
R428299
5-BENZO(1,3)DIOXOL-5-YLMETHYLENE-3-METHYL-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H9NO3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
279.338
MDL number:
기타 정보