문서
R422606
N-(7-NITRO-2,3-DIHYDRO-BENZO(1,4)DIOXIN-6-YL)-2-PHENYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H14N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
314.3
MDL number:
기타 정보