문서
R420360
2-(4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-QUINOLIN-3-YL)-N-P-TOLYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H16N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
308.34
MDL number:
기타 정보