문서
R416274
N(3)-(7-CHLORO-QUINOLIN-4-YL)-N(1),N(1)-DIMETHYL-BUTANE-1,3-DIAMINE, PHOSPHATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H23ClN3O4P
CAS Number:
Molecular Weight:
375.795
MDL number:
기타 정보