Key Documents
R413607
2-FURAN-2-YL-3-(5-(4-NITRO-PHENYL)-FURAN-2-YL)-ACRYLONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H10N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
306.28
MDL number:
기타 정보