문서
R405914
2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-4-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-QUINOLINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H20N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
292.384
MDL number:
기타 정보