문서
R404578
2-BENZYL-1-(4-CL-PH-AMINO)-3-ME-BENZO(4,5)IMIDAZO(1,2-A)PYRIDINE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H19ClN4
CAS Number:
Molecular Weight:
422.921
MDL number:
기타 정보