문서
R401196
5-ADAMANTAN-1-YL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID FURAN-2-YLMETHYLENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H22N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
338.413
MDL number:
기타 정보