문서
R399582
2-PHENYL-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID (2-HYDROXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H17N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
367.411
MDL number:
기타 정보