문서
R398527
3-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)-PROPIONIC ACID THIOPHEN-2-YLMETHYLENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H16N4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
276.363
MDL number:
기타 정보