문서
R384690
2-(6-OXO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YLOXY)-PROPIONIC ACID ME ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H18O5
CAS Number:
Molecular Weight:
302.33
MDL number:
기타 정보