문서
R384305
8-CHLORO-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN-7-YL {[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}(PHENYL)ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H22ClNO6S
CAS Number:
Molecular Weight:
523.996
MDL number:
기타 정보