문서
R379727
1-(4-CHLOROPHENYL)-4-[(7-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-1-PIPERAZINYL]SULFONYL}-9H-FLUOREN-2-YL)SULFONYL]PIPERAZINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C33H32Cl2N4O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
683.681
MDL number:
기타 정보