문서
R376175
METHYL 4-({2-[(4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)CARBONYL]HYDRAZINO}SULFONYL)PHENYLCARBAMATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H16N4O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
432.415
MDL number:
기타 정보