문서
R371556
4-(4-ETHOXY-PHENYL)-2-(2-(1H-INDOL-3-YL)-ETHYLAMINO)-4-OXO-BUTYRIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H24N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
380.448
MDL number:
기타 정보