Key Documents
R370290
2-PHENYL-ACETIC ACID (4-(2,4-DICHLORO-BENZYLOXY)-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H18Cl2N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
413.307
MDL number:
기타 정보