Key Documents
R364819
4H-CYCLOPENTAPYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (3-ETHOXY-4-HO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H18N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
314.347
MDL number:
기타 정보