Key Documents
R359289
4-IODO-BENZOIC ACID (2,4-DIHYDROXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H11IN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
382.16
MDL number:
기타 정보