문서
R339083
2-(3-ME-2,6-DIOXO-7-PR-2,3,6,7-4H-1H-PURIN-8-YLSULFANYL)-PROPIONIC ACID ET ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H20N4O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
340.404
MDL number:
기타 정보