문서
R339024
8-DODECYLSULFANYL-7-ISOPROPYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H36N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
408.611
MDL number:
기타 정보