문서
R335983
3-TERT-BUTYL-N'-[(E)-(3,5-DITERT-BUTYL-4-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H34N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
398.553
MDL number:
기타 정보