문서
R296627
7-BENZYL-8-HEPTYLSULFANYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H26N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
386.52
MDL number:
기타 정보