문서
R292435
N(2),N(2),N(4),N(4),N(6),N(6)-HEXABENZYL-1,3,5,2LAMBDA(5),4LAMBDA(5),6LAMBDA(5)-TRIAZATRIPHOSPHININE-2,2,4,4,6,6-HEXAMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C42H48N9P3
CAS Number:
Molecular Weight:
771.833
MDL number:
기타 정보