문서
R279412
8-AMINO-7-(3-(4-CL-PHENOXY)-2-HO-PROPYL)-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H16ClN5O4
CAS Number:
Molecular Weight:
365.779
MDL number:
기타 정보