문서
R264393
N-(3,4-DICHLOROPHENYL)-2-(3-NITROBENZOYL)HYDRAZINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H10Cl2N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
369.166
MDL number:
기타 정보