문서
R261807
5-MEO-2-ME-1H-QUINOLIN-4-ONE, COMPOUND WITH 7-METHOXY-2-METHYL-1H-QUINOLIN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H22N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
378.432
MDL number:
기타 정보