Key Documents
R244295
2-(BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)-N-(3-NITRO-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H11N3O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
345.401
MDL number:
기타 정보