문서
R231843
(5-CHLORO-2-ISOPROPOXY-PHENYL)-(4-ME-PIPERAZIN-1-YL)-METHANONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H22Cl2N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
333.261
MDL number:
기타 정보