문서
R231436
(5-BROMO-2-HYDROXY-PHENYL)-(4-METHYL-PIPERAZIN-1-YL)-METHANONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H16BrClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
335.631
MDL number:
기타 정보