문서
R231134
(5-CL-2-METHYLSULFANYL-PHENYL)-(4-ME-PIPERAZIN-1-YL)-METHANONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H18Cl2N2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
321.271
MDL number:
기타 정보