문서
R228273
4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-INDAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID FURAN-2-YLMETHYLENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H14N4O2
Molecular Weight:
258.282
MDL number:
기타 정보