문서
R171883
6-(MORPHOLIN-4-YL-(3,4,5-TRIMETHOXY-PHENYL)-METHYL)-BENZO(1,3)DIOXOL-5-OL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H25NO7
CAS Number:
Molecular Weight:
403.436
MDL number:
기타 정보