문서
R151912
3-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-METHOXY-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BUTYRAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H19Cl3N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
353.679
MDL number:
기타 정보