문서
R151211
FURAN-2-CARBOXYLIC ACID (2,2,2-TRICHLORO-1-HYDROXY-ETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C7H6Cl3NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
258.49
MDL number:
기타 정보