문서
R146544
4-{[(E,2E)-3-(2-FURYL)-2-METHYL-2-PROPENYLIDENE]AMINO}-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H16N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
340.407
MDL number:
기타 정보