문서
R145424
4-((5-BROMO-2-FLUOROBENZYLIDENE)AMINO)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H10BrFN4S
CAS Number:
Molecular Weight:
377.24
MDL number:
기타 정보