문서
R143537
5-(4-CHLORO-PH)-4-(((3-ME-2-THIENYL)METHYLENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H11ClN4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
334.852
MDL number:
기타 정보