문서
R140619
5-(4-TERT-BUTYL-PH)4-((2-ME-BENZYLIDENE)AMINO)4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H22N4S
CAS Number:
Molecular Weight:
350.489
MDL number:
기타 정보