문서
R137995
4-ETHOXYBENZALDEHYDE [7-(2-HYDROXY-3-ISOPROPOXYPROPYL)-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H28N6O5
CAS Number:
Molecular Weight:
444.495
MDL number:
기타 정보