문서
R135399
4-BUTOXY-N-(2-OXO-2-(2-((4-OXO-4H-CHROMEN-3-YL)METHYLENE)HYDRAZINO)ET)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H23N3O5
CAS Number:
Molecular Weight:
421.457
MDL number:
기타 정보