문서
R132535
N-(3-CHLORO-4-FLUOROPHENYL)-2-((2,3,4,5,6-PENTAFLUOROPHENYL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H6ClF6NOS
CAS Number:
Molecular Weight:
385.717
MDL number:
기타 정보