문서
R122009
4-((E)-{[{2-[(4-CHLOROANILINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C30H23ClN4O6
CAS Number:
Molecular Weight:
570.994
MDL number:
기타 정보