문서
R115533
2-(2-((5-METHYL-2-FURYL)METHYLENE)HYDRAZINO)-N-(3-METHYLPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H15N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
285.305
MDL number:
기타 정보