문서
R111996
ETHYL 2-{[(5-BROMO-3-PYRIDINYL)CARBONYL]AMINO}-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H15BrN2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
395.278
MDL number:
기타 정보