문서
R109681
N-(4-(((3,4-DIMETHYL-5-ISOXAZOLYL)AMINO)SULFONYL)PHENYL)-3,4-DIMETHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H21N3O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
431.471
MDL number:
기타 정보